AuftragsverfolgungKontakt
Solid phase extraction cartridges, Bond Elut™ PRS | Avantor
Solid phase extraction cartridges, Bond Elut™ PRS
Patrone mit geradem Lauf, PRS, 60 Å, 40 µm, 3 ml, 500 mg
Artikelnr. VARI12102039
Anbieter:   VARIAN
Solid phase extraction cartridges, Bond Elut™ PRS
Artikelnr. VARI12102039
Anbieter:  VARIAN
Solid phase extraction cartridges, Bond Elut™ PRS
Patrone mit geradem Lauf, PRS, 60 Å, 40 µm, 3 ml, 500 mg
Preis
281,33 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 50 ST
Product Details & Documents
Bond Elut™ PRS is a strong cation exchange sorbent that is also relatively high in polarity. With no appreciable degree of hydrophobicity, in non-polar solvents, PRS is capable of polar and hydrogen bonding interactions. Due to the very low pKa of PRS, a high ionic strength eluent must be used, and so the use of PRS is recommended for weaker cationic species such as pyridinium compounds.
  • Capable of polar and hydrogen bonding interactions
  • No appreciable non-polar interactions
  • Unique selectivity properties
Spezifikationen
  • Partikelgröße:
    40 µm
  • Porengröße:
    60 Å
  • Kapazität:
    3 ml
  • Bezeichnung:
    Patrone mit geradem Lauf
  • Seq:
    06
  • Bettgewicht:
    500 mg
  • Phase:
    PRS
  • Cat. No.:
    VARI12102039
  • Endcapped:
    Nein
  • Kohlenstoffbelastung:
    1,7%
  • Surface area:
    500 m²/g
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.