Weighing scoops
6 ml, 95 mm
Artikelnr. 611-9310
Anbieter: Lenz Laborglas
Springe zu:
Product Details & Documents
Borosilikatglas
- Ideal for weighing small samples
- The tubular stem of the scoop also works as a weighing funnel and facilitates emptying of the scoop
Dokumente
BSE TSE Glass Columns
BSE/TSE-Zertifikate
Spezifikationen
- Kapazität:6 ml
- Länge:95 mm
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.