AuftragsverfolgungKontakt
Objektträgermappe, SlideFolder™ | Avantor
Objektträgermappe, SlideFolder™
Slide holders, Weiß, Kunststoff, 20
Artikelnr. 720-0483
Anbieter:   Simport Scientific
Objektträgermappe, SlideFolder™
Artikelnr. 720-0483
Anbieter:  Simport Scientific
Objektträgermappe, SlideFolder™
Slide holders, Weiß, Kunststoff, 20
Preis
271,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 10 ST
Product Details & Documents
SlideFolder™ aus temperaturunempfindlichem Kunststoff für bis zu 20 Standard-Objektträger.
  • Zahlreiche Nummerierungs- und Identifikationsfelder für einfaches Erkennen der Objektträger
  • Erhältlich in fünf Farben für eine übersichtliche Klassifizierung
  • Objektträgerentnahme durch einfaches Drücken
  • Stapelbar für geringen Platzbedarf
Spezifikationen
  • Anzahl Objektträger:
    20
  • Farbe:
    Weiß
  • Bezeichnung:
    Slide holders
  • Material:
    Kunststoff
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.