AuftragsverfolgungKontakt
Draining Racks, Azlon® | Avantor
Draining Racks, Azlon®
Gestell mit 72 Stiften, 450×120×650 mm
Artikelnr. 212-7548
Anbieter:   SciLabware
Draining Racks, Azlon®
Artikelnr. 212-7548
Anbieter:  SciLabware
Draining Racks, Azlon®
Draining Racks, Azlon®
Gestell mit 72 Stiften, 450×120×650 mm
Preis
311,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Leicht zu montierende, leichte Abtropfgestelle aus Polystyrol für die Wandmontage.
  • Die Stifte werden in die Rückwand eingeschoben und sind so angeordnet, dass Laborgeschirr verschiedener Größen auf das Gestell passt.
  • Wasser wird in der Wanne an der Basis des Gestells gesammelt und über einen Gummischlauch abgelassen, der in ein nahe gelegenes Waschbecken oder einen Behälter geleitet werden kann.
Ø/Stift: 16 mm
Lieferumfang: Supplied with wall mounting accessories.
Spezifikationen
  • Bezeichnung:
    Gestell mit 72 Stiften
  • Seq:
    01
  • B×T×H:
    450×120×650 mm