Hydrometers
Aräometer für Phosphorsäure (H₃PO₃), 0 - 75 %, 1 %, 300 mm
Artikelnr. AMARH860640
Anbieter: Amarell
Springe zu:
Product Details & Documents
Hydrometers for special applications.
Spezifikationen
- Bezeichnung:Aräometer für Phosphorsäure (H₃PO₃)
- Länge:300 mm
- Seq:003
- Teilung:1 %
- Messbereich:0 - 75 %