Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
Zubehör
Tablar mit Klemmen für 6× 250 ml Kolben oder 300 ml Bechergläser, B×T: 250×190 mm
Artikelnr. 444-0036
Anbieter:   GRANT INSTRUMENTS
Zubehör
Artikelnr. 444-0036
Anbieter:  GRANT INSTRUMENTS
Zubehör
Zubehör
Tablar mit Klemmen für 6× 250 ml Kolben oder 300 ml Bechergläser, B×T: 250×190 mm
Preis
279,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Spezifikationen
  • Bezeichnung:
    Tablar mit Klemmen für 6× 250 ml Kolben oder 300 ml Bechergläser, B×T: 250×190 mm
  • Seq:
    04