AuftragsverfolgungKontakt
pH-Indikatorstäbchen, MQuant®, Supelco® | Avantor
pH-Indikatorstäbchen, MQuant®, Supelco®
Spezialindikator, einzeln eingesiegelt, 2,0 - 9,0, 1
Artikelnr. 1.09450.0010
Anbieter:   Merck
pH-Indikatorstäbchen, MQuant®, Supelco®
Artikelnr. 1.09450.0010
Anbieter:  Merck
pH-Indikatorstäbchen, MQuant®, Supelco®
pH-Indikatorstäbchen, MQuant®, Supelco®
Spezialindikator, einzeln eingesiegelt, 2,0 - 9,0, 1
Preis
203,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1.000 Tests
Product Details & Documents
Die Teststäbchen enthalten spezielle Indikatorfarbstoffe, die kovalent an die Reagenzpapiere gebunden sind und dann an Plastikstäbchen haften.
  • Nicht blutend - keine Kontamination der zu analysierenden Lösung
  • Qualitätsprüfung - Tests werden geprüft und mit zertifizierten Pufferlösungen kalibriert
  • Große und kleine pH-Bereiche verfügbar
Zubehördetails: Analyse your pH 0 to 14 test strips (1.09535) with this reference card and the free MQuant® StripScan app. The brilliant colour-fast reference colours allow for robust measurement results even under changing lighting conditions. The StripScan app allows the customer to analyse the MQuant® test strips with their smartphone for fast, convenient and precise results which can be easily graphically presented and shared.
Spezifikationen
  • pH-Abstufung:
    1
  • pH-Bereich:
    2,0 - 9,0
  • Bezeichnung:
    Spezialindikator, einzeln eingesiegelt
  • Cat. No.:
    1.09450.0010
  • M-Clarity Qualitätsstufe:
    MQ100