AuftragsverfolgungKontakt
Pistille
48 mm, 185 mm, 410-9113
Artikelnr. 410-0078
Pistille
Artikelnr. 410-0078
Pistille
Pistille
48 mm, 185 mm, 410-9113
Preis
63,60 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Porzellan mit glasierter Stiel, glasierte oder unglasierte Reibfläche.
 : Fremstillet i henhold til DIN 12906.
Spezifikationen
  • Für:
    410-9113
  • Ø Kopf:
    48 mm
  • Länge:
    185 mm
  • Seq:
    07