Pistille
45 mm, 180 mm, 410-9327
Catalog # 410-0077
Supplier: MORGAN ADVANCED MATERIALS HALD
Jump to:
Product Details & Documents
Porzellan mit glasierter Stiel, glasierte oder unglasierte Reibfläche.
Certifications: Fremstillet i henhold til DIN 12906.
Specifications
- Für:410-9327
- Ø Kopf:45 mm
- Länge:180 mm
- Seq:06
- Cat. No.:410-0077