AuftragsverfolgungKontakt
Pistille | Avantor
Pistille
36 mm, 150 mm, 410-9110
Artikelnr. 410-0076
Pistille
Artikelnr. 410-0076
Pistille
Pistille
36 mm, 150 mm, 410-9110
Preis
43,10 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Porzellan mit glasierter Stiel, glasierte oder unglasierte Reibfläche.
Zertifizierung: Fremstillet i henhold til DIN 12906.
Spezifikationen
  • Für:
    410-9110
  • Ø Kopf:
    36 mm
  • Länge:
    150 mm
  • Seq:
    04