Pistille
30 mm, 135 mm, 410-9328
Artikelnr. 410-0075
Anbieter: MORGAN ADVANCED MATERIALS HALD
Springe zu:
Product Details & Documents
Porzellan mit glasierter Stiel, glasierte oder unglasierte Reibfläche.
: Fremstillet i henhold til DIN 12906.
Spezifikationen
- Für:410-9328
- Ø Kopf:30 mm
- Länge:135 mm
- Seq:03