AuftragsverfolgungKontakt
Pistille | Avantor
Pistille
24 mm, 115 mm, 410-9326
Artikelnr. 410-0074
Pistille
Artikelnr. 410-0074
Pistille
Pistille
24 mm, 115 mm, 410-9326
Preis
31,20 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Porzellan mit glasierter Stiel, glasierte oder unglasierte Reibfläche.
 : Fremstillet i henhold til DIN 12906.
Spezifikationen
  • Für:
    410-9326
  • Ø Kopf:
    24 mm
  • Länge:
    115 mm
  • Seq:
    01