Sample bottles with or without push-on cap
100 ml, 73 mm, 36,5 mm
Artikelnr. SPVAE01144-68
Anbieter: GRAVIS
Springe zu:
Product Details & Documents
Chemistry glass, white or amber, with or without natural PE push-on cap, assembled.
- Amber glass to protect light-sensitive materials
Bestellinformation: Replacement PE caps are available separately.
Spezifikationen
- Kapazität:100 ml
- Höhe:73 mm
- Seq:10
- Ø Hals:36,5 mm
Accessories
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.