Eimer, Rund, PP
Weiß, 10 L, 268 mm, 263 mm
Catalog # BURK2327-0010
Supplier: BURKLE
Jump to:
Product Details & Documents
Aus PP hergestellt, weiß.
- Luftdichter Verschluss
- Mit Deckel und stabilem Griff
- Qualitätsverschluss am Eimer für Produktsicherheit
Eimerverpackung zum transportieren, packen und Lagern von verschiedenen Materialien. Geeignet für die Lebensmittel- oder Bauindustrie und nicht aggressive Chemikalien im Umweltschutz, im Krankenhaus und im Haushalt.
Documents
BURK2327-0050_TDS_EN
Datasheet
Specifications
- Kapazität:10 L
- Farbe:Weiß
- Höhe:263 mm
- Ø ext.:268 mm