AuftragsverfolgungKontakt
Eimer, Rund, PP | Avantor
Eimer, Rund, PP
Weiß, 3 L, 225 mm, 123 mm
Artikelnr. BURK2327-0030
Anbieter:   BURKLE
Eimer, Rund, PP
Artikelnr. BURK2327-0030
Anbieter:  BURKLE
Eimer, Rund, PP
Eimer, Rund, PP
Weiß, 3 L, 225 mm, 123 mm
Preis
3,30 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Aus PP hergestellt, weiß.
  • Luftdichter Verschluss
  • Mit Deckel und stabilem Griff
  • Qualitätsverschluss am Eimer für Produktsicherheit
Eimerverpackung zum transportieren, packen und Lagern von verschiedenen Materialien. Geeignet für die Lebensmittel- oder Bauindustrie und nicht aggressive Chemikalien im Umweltschutz, im Krankenhaus und im Haushalt.
Dokumente
Spezifikationen
  • Kapazität:
    3 L
  • Farbe:
    Weiß
  • Höhe:
    123 mm
  • Ø ext.:
    225 mm