AuftragsverfolgungKontakt
Eimer, Rund, PP
Eimer, Rund, PP
Weiß, 1 L, 132 mm, 131 mm
Catalog # BURK2327-0001
Supplier:   BURKLE
Eimer, Rund, PP
Catalog # BURK2327-0001
Supplier:  BURKLE
Eimer, Rund, PP
Eimer, Rund, PP
Weiß, 1 L, 132 mm, 131 mm
Price
1,70 €
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Aus PP hergestellt, weiß.
  • Luftdichter Verschluss
  • Mit Deckel und stabilem Griff
  • Qualitätsverschluss am Eimer für Produktsicherheit
Eimerverpackung zum transportieren, packen und Lagern von verschiedenen Materialien. Geeignet für die Lebensmittel- oder Bauindustrie und nicht aggressive Chemikalien im Umweltschutz, im Krankenhaus und im Haushalt.
Documents
Specifications
  • Kapazität:
    1 L
  • Farbe:
    Weiß
  • Höhe:
    131 mm
  • Ø ext.:
    132 mm