AuftragsverfolgungKontakt
Hotplates | Avantor
Hotplates
430×580 mm, 50...300 °C, 4000 W, Hotplate, HT 32-230, aluminium alloy plate , 442×592×170 mm
Artikelnr. GESTHT32-230
Anbieter:   GESTIGKEIT HARRY
Hotplates
Artikelnr. GESTHT32-230
Anbieter:  GESTIGKEIT HARRY
Hotplates
430×580 mm, 50...300 °C, 4000 W, Hotplate, HT 32-230, aluminium alloy plate , 442×592×170 mm
Preis
1 580,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Spezifikationen
  • Heizfläche:
    430×580 mm
  • Heizleistung:
    4000 W
  • Temperatur:
    50...300 °C
  • Seq:
    15
  • B×T×H:
    442×592×170 mm
  • Typ:
    Hotplate, HT 32-230, aluminium alloy plate