Einwegspatel
Spatel, lang, mit langem, breitem Ende, 155 mm, 22 mm, Weiß
Artikelnr. SEMA3341
Anbieter: SEMADENI
Springe zu:
Product Details & Documents
PS, weiß. Diese Einwegspatel sind ideal für die Handhabung von Cremes, Farben und anderen viskosen Medien.
- Haltbar, leicht elastisch
- Erhältlich in verschiedenen Größen und Formen
Spezifikationen
- Farbe:Weiß
- Bezeichnung:Spatel, lang, mit langem, breitem Ende
- Länge:155 mm
- Seq:04
- Klingenbreite:22 mm