AuftragsverfolgungKontakt
Scheidetrichter nach Squibb | Avantor
Scheidetrichter nach Squibb
, 500 ml, 29/32 NS
Artikelnr. WITG2.647.500
Anbieter:   witeg Labortechnik
Scheidetrichter nach Squibb
Artikelnr. WITG2.647.500
Anbieter:  witeg Labortechnik
Scheidetrichter nach Squibb
Scheidetrichter nach Squibb
, 500 ml, 29/32 NS
Preis
97,90 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 2 ST
Product Details & Documents
Scheidetrichter von Squibb aus Borosilikatglas 3.3 mit NS-Hahnküken und massivem Glasküken. Mit PE-Stopfen.
  • Ohne Graduierung
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Sehr gute Temperaturbeständigkeit
Zertifizierung:
Bestellinformation:
Lieferumfang:
Verpackung:
Achtung! Bitte beachten:
Spezifikationen
  • Hülse:
    29/32 NS
  • Kapazität:
    500 ml
  • Seq:
    04