Scheidetrichter nach Squibb
, 100 ml, 19/26 NS
Artikelnr. WITG2.647.100
Anbieter: witeg Labortechnik
Springe zu:
Product Details & Documents
Scheidetrichter von Squibb aus Borosilikatglas 3.3 mit NS-Hahnküken und massivem Glasküken. Mit PE-Stopfen.
- Ohne Graduierung
- Sehr gute chemische Beständigkeit
- Sehr gute Temperaturbeständigkeit
Zertifizierung:
Bestellinformation:
Lieferumfang:
Verpackung:
Achtung! Bitte beachten:
Spezifikationen
- Hülse:19/26 NS
- Kapazität:100 ml
- Seq:02