AuftragsverfolgungKontakt
Natriumlöffel | Avantor
Natriumlöffel
Natriumlöffel, doppelt, 26 g, 180 mm
Artikelnr. USBE3412
Anbieter:   USBECK Laborgeräte
Natriumlöffel
Artikelnr. USBE3412
Natriumlöffel
Natriumlöffel
Natriumlöffel, doppelt, 26 g, 180 mm
Preis
16,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Copper basket.
  • With ergonomic handle
  • Single or double
  • Basket Ø 25 mm
Spezifikationen
  • Bezeichnung:
    Natriumlöffel, doppelt, 26 g
  • Länge:
    180 mm
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.