AuftragsverfolgungKontakt
Probenröhrchen, Einweg
20 ml, 150 mm, 16 mm, ,
  SEMA1594
 :   SEMADENI
Probenröhrchen, Einweg
  SEMA1594
 :  SEMADENI
Probenröhrchen, Einweg
Probenröhrchen, Einweg
20 ml, 150 mm, 16 mm, ,
29,70 €
1 * 100 ST
PS, klar.
  • Gute Temperaturbeständigkeit
  • Gute Chemikalienbeständigkeit
  • Robuste, kostengünstige
Universal-Röhrchen für eine Vielzahl von Anwendungen.
 :
 :
  • Ext.Ø:
    16 mm
  • Kapazität:
    20 ml
  • Länge:
    150 mm
  • Seq:
    02