Sedimentiergefäße, Imhoff
Imhoff-Konen, Skala bis zu 1000 ml, Ringmarkierung bei 1000 ml, ohne Sperrhahn
Artikelnr. LENZ05670003
Anbieter: Lenz Laborglas
Springe zu:
Product Details & Documents
Made of borosilicate glass 3.3.
- White graduations
- With or without stopcock
- Excellent chemical and temperature resistance
Dokumente
BSE TSE Glass Columns
BSE/TSE-Zertifikate
Spezifikationen
- Typ:ohne Sperrhahn
- Bezeichnung:Imhoff-Konen, Skala bis zu 1000 ml, Ringmarkierung bei 1000 ml
- Cat. No.:LENZ05670003
- Teilung:0,1 ml
- Graduierung:0 - 2 ml