Bulb pipettes, Class AS/Class A
Klasse AS, mit eingeschliffenem Kolben, 0,5 ml, ±0,005 ml, 300 mm, 2 × schwarz, √
Catalog # HECH42556004
Supplier: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Jump to:
Product Details & Documents
Bulb pipettes, conformity certified.
- Fused amber graduation
- Class AS within the official tolerance
Specifications
- Farbcode:2 × schwarz
- Kapazität:0,5 ml
- Bezeichnung:Klasse AS, mit eingeschliffenem Kolben
- Länge:300 mm
- Seq:01
- In Ergänzung zur DIN:√
- Toleranz:±0,005 ml