0,00 €
Express Eingabe
/
Produkte
Services
Digitale Lösungen
Anwendungen
Support
Über uns
Austria
Auftragsverfolgung
Kontakt
Rührer
Rührschäfte
Rührstäbe
Rührstäbe
350 mm, 7 mm
RSGA607.350
:
RSG
Rührstäbe
RSGA607.350
:
RSG
Rührstäbe
350 mm, 7 mm
17,30 €
1 * 1 ST
-
+
Ø:
7 mm
Länge:
350 mm
Seq:
008
Elektronische Rührwerke
#: 441-0345
: VELP SCIENTIFIC
Kettenklemmen
#: 241-0261
: USBECK Laborgeräte
Doppelmuffe
#: 241-0370
: USBECK Laborgeräte