Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
Rührstäbe | Avantor

Rührstäbe

550 mm, 7 mm
Artikelnr. RSGA607.550
Anbieter:   RSG
Rührstäbe
Artikelnr. RSGA607.550
Anbieter:  RSG
Rührstäbe
Rührstäbe

550 mm, 7 mm

Preis
20,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Spezifikationen
  • Ø:
    7 mm
  • Länge:
    550 mm
  • Seq:
    010