Edelstahl-Eimer
12 L, 310 mm, 265 mm
216-0271
: RSG
Edelstahl, rostfrei, hochglänzend.
- Sehr gute chemische Beständigkeit, sehr gute Temperaturbeständigkeit
- Schwere Qualität, sehr stabil
- Passende Deckel sind optional erhältlich
Für Verwendung in Labor und Industrie. Mit Graduierung und Henkel. Fugenlose Henkellaschen und glatte Oberflächen für eine einfache und schnelle Reinigung.
- Kapazität:12 L
- Höhe:265 mm
- Ø ext.:310 mm