Apothekerspatel
Flexible Klinge, 75 mm, 18/22 mm
Artikelnr. 231-0547
Anbieter: RSG
Springe zu:
Product Details & Documents
Edelstahlklinge, Holzgriff.
- Erhältlich mit flexibler Klinge (Remanit 4310) oder gehärteter Klinge (INOX 4034)
- 75 - 150 mm: konische Klinge
Spezifikationen
- Bezeichnung:Flexible Klinge
- Klingenbreite:18/22 mm
- Spitzenlänge:75 mm



