AuftragsverfolgungKontakt
Schnittfänger | Avantor
Schnittfänger
150 mm, 50 mm, 10 mm
Artikelnr. 231-0290
Anbieter:   RSG
Schnittfänger
Artikelnr. 231-0290
Anbieter:  RSG
Schnittfänger
Schnittfänger
150 mm, 50 mm, 10 mm
Preis
58,30 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 5 ST
Product Details & Documents
Klinge aus Edelstahl mit Holzgriff.
  • Klinge mit sehr guter Temperaturbeständigkeit
  • Gute Chemikalienbeständigkeit
  • Schnelle und einfache Reinigung
Spezifikationen
  • Länge:
    150 mm
  • Klingenbreite:
    10 mm
  • Spitzenlänge:
    50 mm
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.