AuftragsverfolgungKontakt
Apothekerspatel
Apothekerspatel
Flexible Klinge, 150 mm, 18/22 mm
Catalog # 231-0550
Supplier:   RSG
Apothekerspatel
Catalog # 231-0550
Supplier:  RSG
Apothekerspatel
Apothekerspatel
Flexible Klinge, 150 mm, 18/22 mm
Price
130,00 €
Log in for availability
1 * 10 ST
Product Details & Documents
Edelstahlklinge, Holzgriff.
  • Erhältlich mit flexibler Klinge (Remanit 4310) oder gehärteter Klinge (INOX 4034)
  • 75 - 150 mm: konische Klinge
Specifications
  • Bezeichnung:
    Flexible Klinge
  • Klingenbreite:
    18/22 mm
  • Spitzenlänge:
    150 mm