AuftragsverfolgungKontakt
Messbecher mit Griff
Messbecher mit Griff
500 ml, 110 mm, 80 mm
Artikelnr. 213-0376
Anbieter:   RSG
Messbecher mit Griff
Artikelnr. 213-0376
Anbieter:  RSG
Messbecher mit Griff
Messbecher mit Griff
500 ml, 110 mm, 80 mm
Preis
432,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Edelstahl, rostfrei, mit Bördelrand, Ausguss und Griff.
  • Gute chemische Beständigkeit
  • Hervorragende Hitzebeständigkeit
  • Glatte Oberflächen für einfache und schnelle Reinigung
Ideal für korrosive Materialien. Robust und langlebig.
Spezifikationen
  • Ext.Ø:
    80 mm
  • Kapazität:
    500 ml
  • Höhe:
    110 mm
  • Seq:
    03