AuftragsverfolgungKontakt
Doppelspatel, schmal | Avantor
Doppelspatel, schmal
Flexibel, 150 mm, 9 mm
Artikelnr. RSGA030.150
Anbieter:   RSG
Doppelspatel, schmal
Artikelnr. RSGA030.150
Anbieter:  RSG
Doppelspatel, schmal
Doppelspatel, schmal
Flexibel, 150 mm, 9 mm
Preis
41,30 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 5 ST
Product Details & Documents
Doppelenden, schmale Spatel aus Edelstahl. In flexibel oder nicht flexibel verfügbar.
Spezifikationen
  • Bezeichnung:
    Flexibel
  • Länge:
    150 mm
  • Klingenbreite:
    9 mm