Doppelspatel, schmal
Flexibel, 185 mm, 9 mm
Artikelnr. RSGA030.185
Anbieter: RSG
Springe zu:
Product Details & Documents
Doppelenden, schmale Spatel aus Edelstahl. In flexibel oder nicht flexibel verfügbar.
Spezifikationen
- Bezeichnung:Flexibel
- Länge:185 mm
- Klingenbreite:9 mm
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.