AuftragsverfolgungKontakt
Doppelspatel, schmal
Doppelspatel, schmal
Flexibel, 250 mm, 11 mm
Catalog # RSGA030.250
Supplier:   RSG
Doppelspatel, schmal
Catalog # RSGA030.250
Supplier:  RSG
Doppelspatel, schmal
Doppelspatel, schmal
Flexibel, 250 mm, 11 mm
Price
54,30 €
Log in for availability
1 * 5 ST
Product Details & Documents
Doppelenden, schmale Spatel aus Edelstahl. In flexibel oder nicht flexibel verfügbar.
Specifications
  • Bezeichnung:
    Flexibel
  • Länge:
    250 mm
  • Klingenbreite:
    11 mm