AuftragsverfolgungKontakt
Bunsenbrenner | Avantor
Bunsenbrenner
Bunsenbrenner, mit Luftregulierung, Erdgas
Artikelnr. RSGA253.030
Anbieter:   RSG
Bunsenbrenner
Artikelnr. RSGA253.030
Anbieter:  RSG
Bunsenbrenner
Bunsenbrenner
Bunsenbrenner, mit Luftregulierung, Erdgas
Preis
88,10 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Bunsenbrenner aus Edelstahl.
  • Mit Luftregulierungshülse
Spezifikationen
  • Bezeichnung:
    Bunsenbrenner, mit Luftregulierung
  • Für:
    Erdgas