AuftragsverfolgungKontakt
Bunsenbrenner | Avantor
Bunsenbrenner
Bunsenbrenner, mit Luftregulierung und Nadelventil, Propangas
Artikelnr. RSGA253.120
Anbieter:   RSG
Bunsenbrenner
Artikelnr. RSGA253.120
Anbieter:  RSG
Bunsenbrenner
Bunsenbrenner
Bunsenbrenner, mit Luftregulierung und Nadelventil, Propangas
Preis
109,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Bunsenbrenner aus Edelstahl.
  • Mit Luftregulierungshülse
Spezifikationen
  • Bezeichnung:
    Bunsenbrenner, mit Luftregulierung und Nadelventil
  • Für:
    Propangas
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.