Bunsenbrenner
Bunsenbrenner, mit Muffe zur Luftregulierung, Erdgas
Artikelnr. RSGA253.630
Anbieter: RSG
Springe zu:
Product Details & Documents
Diese Bunsenbrenner sind aus Edelstahl hergestellt.
- Mit Luftregulierungshülse
- Gasregelung per Absperrhahn
- Zündflamme
Spezifikationen
- Bezeichnung:Bunsenbrenner, mit Muffe zur Luftregulierung
- Für:Erdgas