AuftragsverfolgungKontakt
Doppelspatel, breit | Avantor
Doppelspatel, breit
500 mm, 30 mm
Artikelnr. RSGA092.500
Anbieter:   RSG
Doppelspatel, breit
Artikelnr. RSGA092.500
Anbieter:  RSG
Doppelspatel, breit
Doppelspatel, breit
500 mm, 30 mm
Preis
132,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 5 ST
Product Details & Documents
Double spatulas with wide, flat endings. Made of stainless steel.
Dokumente
Spezifikationen
  • Länge:
    500 mm
  • Klingenbreite:
    30 mm