Doppelspatel, breit
200 mm, 20 mm
Artikelnr. RSGA092.200
Anbieter: RSG
Springe zu:
Product Details & Documents
Double spatulas with wide, flat endings. Made of stainless steel.
Dokumente
RSGA092.500_TDS_EN
Technisches Datenblatt
Spezifikationen
- Länge:200 mm
- Klingenbreite:20 mm
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.