Mikro-Spatel
Abgerundete Enden, 150 mm, 5 mm
Artikelnr. RSGA087.035
Anbieter: RSG
Springe zu:
Product Details & Documents
Edelstahl, 18/10. Spatel mit schwarzem Kunststoffgriff.
Spezifikationen
- Bezeichnung:Abgerundete Enden
- Länge:150 mm
- Klingenbreite:5 mm
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.