AuftragsverfolgungKontakt
Doppelspatel, breit | Avantor
Doppelspatel, breit
250 mm, 20 mm
Artikelnr. RSGA092.250
Anbieter:   RSG
Doppelspatel, breit
Artikelnr. RSGA092.250
Anbieter:  RSG
Doppelspatel, breit
Doppelspatel, breit
250 mm, 20 mm
Preis
68,50 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 5 ST
Product Details & Documents
Double spatulas with wide, flat endings. Made of stainless steel.
Dokumente
Spezifikationen
  • Länge:
    250 mm
  • Klingenbreite:
    20 mm