Mikro-Spatel
Pulverspatel, 150 mm, 3 mm
Catalog # RSGA087.373
Supplier: RSG
Jump to:
Product Details & Documents
Edelstahl, 18/10. Spatel mit schwarzem Kunststoffgriff.
Specifications
- Bezeichnung:Pulverspatel
- Länge:150 mm
- Klingenbreite:3 mm