Mikro-Spatel
Pulverspatel, 150 mm, 4 mm
Artikelnr. RSGA087.374
Anbieter: RSG
Springe zu:
Product Details & Documents
Edelstahl, 18/10. Spatel mit schwarzem Kunststoffgriff.
Spezifikationen
- Bezeichnung:Pulverspatel
- Länge:150 mm
- Klingenbreite:4 mm