AuftragsverfolgungKontakt
Mikro-Spatel | Avantor
Mikro-Spatel
Pulverspatel, 150 mm, 5 mm
Artikelnr. RSGA087.375
Anbieter:   RSG
Mikro-Spatel
Artikelnr. RSGA087.375
Anbieter:  RSG
Mikro-Spatel
Mikro-Spatel
Pulverspatel, 150 mm, 5 mm
Preis
37,60 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 5 ST
Product Details & Documents
Edelstahl, 18/10. Spatel mit schwarzem Kunststoffgriff.
Spezifikationen
  • Bezeichnung:
    Pulverspatel
  • Länge:
    150 mm
  • Klingenbreite:
    5 mm