AuftragsverfolgungKontakt
Mikro-Spatel
Mikro-Spatel
Gebogener Löffel, 150 mm, 4 mm
Catalog # RSGA087.984
Supplier:   RSG
Mikro-Spatel
Catalog # RSGA087.984
Supplier:  RSG
Mikro-Spatel
Mikro-Spatel
Gebogener Löffel, 150 mm, 4 mm
Price
30,50 €
Log in for availability
1 * 5 ST
Product Details & Documents
Edelstahl, 18/10. Spatel mit schwarzem Kunststoffgriff.
Specifications
  • Bezeichnung:
    Gebogener Löffel
  • Länge:
    150 mm
  • Klingenbreite:
    4 mm