Doppelspatel, breit
150 mm, 20 mm
Artikelnr. RSGA092.150
Anbieter: RSG
Springe zu:
Product Details & Documents
Double spatulas with wide, flat endings. Made of stainless steel.
Dokumente
RSGA092.500_TDS_EN
Technisches Datenblatt
Spezifikationen
- Länge:150 mm
- Klingenbreite:20 mm