AuftragsverfolgungKontakt
Gerade Pinzette
Gerade Pinzette
Feine Spitzen, 130 mm
Catalog # 232-0074
Supplier:   RSG
Gerade Pinzette
Catalog # 232-0074
Supplier:  RSG
Gerade Pinzette
Gerade Pinzette
Feine Spitzen, 130 mm
Price
61,20 €
Log in for availability
1 * 5 ST
Product Details & Documents
Edelstahl 18/10, antimagnetisch.
  • Gezahnte Spitzen
  • Mit Führungsstift
Specifications
  • Typ:
    Feine Spitzen
  • Länge:
    130 mm