AuftragsverfolgungKontakt
Evaporating dishes | Avantor
Evaporating dishes
175 ml, 25 mm, 100 mm
Artikelnr. RSGA870.100
Anbieter:   RSG
Evaporating dishes
Artikelnr. RSGA870.100
Anbieter:  RSG
Evaporating dishes
Evaporating dishes
175 ml, 25 mm, 100 mm
Preis
27,90 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Made of stainless steel 1,4301.
  • Very good temperature resistance
  • Very good chemical resistance
  • Easy to clean
Spezifikationen
  • Ext.Ø:
    100 mm
  • Kapazität:
    175 ml
  • Höhe:
    25 mm
  • Seq:
    02
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.