AuftragsverfolgungKontakt
Pinzette | Avantor
Pinzette
Turmspitze, gerade, 110 mm
Artikelnr. 232-0188
Anbieter:   RSG
Pinzette
Artikelnr. 232-0188
Anbieter:  RSG
Pinzette
Pinzette
Turmspitze, gerade, 110 mm
Preis
106,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 5 ST
Product Details & Documents
Edelstahl 18/10, antimagnetisch.
  • Außerordentlich feine, präzise geschliffene Spitzen
Spezifikationen
  • Typ:
    Turmspitze, gerade
  • Länge:
    110 mm