Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
Löffelspatel | Avantor

Löffelspatel

300 mm, 55×41 mm
Artikelnr. 231-0188
Anbieter:   RSG
Löffelspatel
Artikelnr. 231-0188
Anbieter:  RSG
Löffelspatel
Löffelspatel

300 mm, 55×41 mm

Preis
80,40 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 5 ST
Product Details & Documents

Edelstahl Remanit 4301, antimagnetisch. Universallöffel für eine Vielzahl von Anwendungen.

  • Sehr gute Temperaturbeständigkeit, autoklavierbar
  • Gute Chemikalienbeständigkeit
  • Schnelle und einfache Reinigung

Dokumente

Spezifikationen
  • Länge:
    300 mm
  • Löffelmaße:
    55×41 mm